Learn More
ICA-069673, MedChemExpress
Description
ICA-069673 is a KCNQ2/Q3 potassium channel activator with an IC50 of 0.69 μM.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | ICA-069673 |
| CAS | 582323-16-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H6ClF2N3O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (126.10 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=CN=C(Cl)N=C1)C2=CC=C(F)C(F)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.63 |
| Formel vægt | 269.63 |
| Show More |