Få mere at vide
IC261, MedChemExpress
Beskrivelse
IC261 is a selective, ATP-competitive CK1 inhibitor, with IC50s of 1 μM, 1 μM, 16 μM for Ckiδ, Ckiε and Ckiα1, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | IC261 |
| CAS | 186611-52-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H17NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (106.00 mM) |
| SMIL | O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C\C3=C(OC)C=C(OC)C=C3OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.33 |
| Formel vægt | 311.33 |
| Vis mere |