Få mere at vide
IBT6A, MedChemExpress
Beskrivelse
IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | IBT6A |
| CAS | 1022150-12-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H22N6O |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (129.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | NC1=C2C(N([C@H]3CNCCC3)N=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.45 |
| Formel vægt | 386.45 |
| Vis mere |