missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ibrutinib Racemate, MedChemExpress
Beskrivelse
Ibrutinib Racemate (PCI-32765 Racemate) is the racemate of Ibrutinib. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with IC50 value of 0.5 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibrutinib Racemate |
| CAS | 936563-87-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H24N6O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | PCI-32765 Racemate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (56.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C=CC(N1CC(N2N=C(C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)C5=C(N)N=CN=C52)CCC1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.5 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?