Få mere at vide
Ibrutinib, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200096745
Encompass_Preferred
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. 16430667
Brand: Medchem Express HY10997
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Ibrutinib (PCI-32765) is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Ibrutinib (PCI-32765) is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibrutinib
CAS 936563-96-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H24N6O2
Mængde 50 mg
Synonym PCI-32765
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (227.01 mM; Need ultrasonic)
SMIL C=CC(N1C[C@H](N2N=C(C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)C5=C(N)N=CN=C52)CCC1)=O
Molekylvægt (g/mol) 440.5
Formel vægt 440.5
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.