Få mere at vide
Ibrutinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474338
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16474338 10 mg -
16445256 100 mg -
16430667 50 mg 50mg
16421596 500 mg -
16421016 200 mg -
16431139 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16474338 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10997
MedChemExpress Ibrutinib (PCI-32765) is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Ibrutinib (PCI-32765) is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibrutinib
CAS 936563-96-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H24N6O2
Mængde 10 mg
Synonym PCI-32765
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (227.01 mM; Need ultrasonic)
SMIL C=CC(N1C[C@H](N2N=C(C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)C5=C(N)N=CN=C52)CCC1)=O
Molekylvægt (g/mol) 440.5
Formel vægt 440.5
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease