Få mere at vide
(±)-Ibipinabant, MedChemExpress
Beskrivelse
(±)-Ibipinabant ((±)-SLV319) is the racemate of SLV319. (±)-Ibipinabant ((±)-SLV319) is a potent and selective cannabinoid-1 (CB-1) receptor antagonist with an IC50 of 22 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Ibipinabant |
| CAS | 362519-49-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H20Cl2N4O2S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (±)-SLV319 (±)-BMS-646256 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (63.60 mM) |
| SMIL | C/N=C(N1N=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C(C3=CC=CC=C3)C1)\NS(=O)(C4=CC=C(Cl)C=C4)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 487.4 |
| Vis mere |