missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
IACS-010759, MedChemExpress
Beskrivelse
IACS-010759 is an orally active, potent mitochondrial complex I of oxidative phosphorylation (OXPHOS) inhibitor. IACS-010759 inhibits proliferation and induces apoptosis in models of brain cancer and acute myeloid leukemia (AML) reliant on OXPHOS. IACS-010759 has the potential for relapsed/refractory AML and solid tumors research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | IACS-010759 |
| CAS | 1570496-34-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H25F3N6O4S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | IACS-10759 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (111.10 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(F)(F)OC1=CC=C(C2=NOC(C3=NN(CC4=CC(N5CCC(S(=O)(C)=O)CC5)=CC=C4)C(C)=N3)=N2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 562.56 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?