Få mere at vide
Invitrogen™ Lyddæmper™ siRNA Labeling Kit med Cy ™3 farvestof
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til mærkning af siRNA med Cy ™3. Indeholder tilstrækkelige reagenser til mærkning af μ65 g siRNA. Invitrogen™ Mærket siRNA kan bruges til at analysere siRNA subcellulær lokalisering, stabilitet og transfektionseffektivitet. Derudover er fluorescensmærket siRNA særligt velegnet til brug i dobbeltmærkede eksperimenter (med et mærket antistof) til at spore celler, der modtager siRNA under transfektion og til at korrelere transfektion med nedregulering af målproteinet. Forskning viser, at mærkning af siRNA'er ikke påvirker deres biologiske funktion.
Tilbehørsprodukter:
Lyddæmperen fås også™ FAM™ siRNA Labeling Kit (SKU# AM1634).
Tilbehørsprodukter:
Lyddæmperen fås også™ FAM™ siRNA Labeling Kit (SKU# AM1634).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 10X mærkningsbuffer, rekonstitutionsopløsning, 5M NaCl, 5X siRNA Annealing Buffer, GAPDH siRNA og Cy ™3 mærkningsreagens skal opbevares ved– 20 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Format | Sæt |
| Etiket eller farvestof | Cyanin 3 |
| Endelig produkttype | siRNA (mærket) |
| Mærkningsmål | siRNA |
| Inkluderer etiket eller farvestof | Ja |
| Mærkningsmetode | Direkte mærkning |
| Produktlinje | Lyddæmper , Ambion |
| Produkttype | siRNA Labeling Kit |
| Vis mere |