missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
I-BET151, MedChemExpress
Beskrivelse
I-BET151 (GSK1210151A) is a BET bromodomain inhibitor which inhibits BRD4, BRD2, and BRD3 with pIC50 of 6.1, 6.3, and 6.6, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | I-BET151 |
| CAS | 1300031-49-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H21N5O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | GSK1210151A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.71 mM) |
| SMIL | C[C@@H](N1C(C(C=C(OC)C(C2=C(C)ON=C2C)=C3)=C3N=C4)=C4NC1=O)C5=CC=CC=N5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 415.44 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?