Få mere at vide
I-191, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484888
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484888 10 mg
16475666 100 mg
16417647 5 mg
16401147 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484888 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY117793
MedChemExpress I-191 is a potent, selective protease-activated receptor 2 (PAR2) antagonist.
I-191 is a potent, selective protease-activated receptor 2 (PAR2) antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale I-191
CAS 1690172-25-8
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H26FN5O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (19.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C1NCCN(C(C2=CN3N=C(C4=CC=C(F)C=C4)C=C(C(C)(C)C)C3=N2)=O)C1(C)C
Molekylvægt (g/mol) 423.48
Formel vægt 423.48
Procent renhed 99.38%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death