Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-søjle, 5 μm
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
200 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremragende batch-til-batch reproducerbarhed
- Kugleformet partikel med snæver partikelstørrelsesfordeling
- Lang søjlelevetid
- Høj ydeevne og kolonneeffektivitet
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Vis mere |