Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-søjle, 5 μm
Artikelnummer. p-7139571 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
200 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10392665
Brand: Thermo Scientific™ 30105203030
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et ubundet medie, der giver et effektivt værktøj til normalfasekromatografi af upolære og moderat polære organiske forbindelser
  • Excellent batch-to-batch reproducibility
  • Spherical particle with narrow particle size distribution
  • Long column lifetime
  • High performance and column efficiency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 to 8
Porestørrelse 120 Å
Overfladeareal 170 m²/g
Temperatur 60°C
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Spherical, Fully Porous Type A Silica
Kulstofbelastning 10%
Kolonnetype Reversed Phase
Endcapped Yes
Fase Reversed Phase