Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ HPLC-kolonner til Online SPE
Rens op og koncentrer målanalytter på få minutter med disse kolonner, der kombinerer SPE-kemi med traditionelle HPLC-søjlefittings og hardware.
Marca: Thermo Scientific™ 60312-302
4120.57 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Descripción
Oprydning og koncentrer målanalytter på få minutter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE produkter. Tilgængelig i flere praktiske formater, bruger kolonnerne populære HyperSep SPE kemi. Når de bruges sammen med konventionelle HPLC-systemer og passende skifteventiler, giver de:
- Effektiv fjernelse af kontaminanter, såsom proteiner, fra prøver
- Hurtig, effektiv oprensning og koncentration af målforbindelser
HyperSep HPLC-søjler til Online SPE kombinerer SPE-kemi med traditionelle HPLC-søjlefittings og hardware.
HyperSep HPLC-kolonner til Online SPE er tilgængelige med følgende HyperSep SPE kemi:HyperSep™ Retain™ PEP —til tilbageholdelse af polære og upolære analytter
HyperSep Retain-CX— til tilbageholdelse af basiske og ikke-polære analytter
HyperSep Retain-AX— til tilbageholdelse af sure og upolære analytter
HyperSep™ Hypercarb™ —til tilbageholdelse af ekstremt polære analytter
Especificaciones
HyperSep Retain-CX; 3,0 mm ID | |
Konventionelt HPLC-system | |
HyperSep Beholde CX | |
3.0 mm |
Online udvinding af fast fase | |
HyperSep | |
Online HPLC-kolonne |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.