Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Spydkast Direct-Connect Online SPE kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Oprydning og koncentrer målanalytter på få minutter med Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE produkter. Tilgængelig i flere praktiske formater, bruger kolonnerne populære HyperSep SPE kemi. Når de bruges sammen med konventionelle HPLC-systemer, søjler og passende skifteventiler, giver de:
- Effektiv fjernelse af kontaminanter, såsom proteiner, fra prøver
- Hurtig, effektiv oprensning og koncentration af målforbindelser
Thermo Scientific HyperSep Spydkast Direct-Connect Online SPE-søjler har et unikt fingertæt design for bekvemmelighed og effektivitet.
HyperSep™ Retain™ PEP —til tilbageholdelse af polære og upolære analytter
HyperSep Retain-CX— til tilbageholdelse af basiske og ikke-polære analytter
HyperSep Retain-AX— til tilbageholdelse af sure og upolære analytter
HyperSep™ Hypercarb™ —til tilbageholdelse af ekstremt polære analytter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | HyperSep Retain-CX; 2,1 mm ID |
| Til brug med (applikation) | Online udvinding af fast fase |
| Til brug med (udstyr) | Konventionelt HPLC-system |
| Produktlinje | HyperSep |
| Sorbent | HyperSep Beholde CX |
| Type | Online Solid Phase Extraction Column |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.1 mm |