Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropyl patroner
Opnå fremragende retention af lægemidler, metabolitter og strukturelle isomerer med disse aminopropyl SPE-patroner, der tillader både polære og anionbytterinteraktioner.
796.25 DKK - 2760.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ekstraktion af stærke syrer via polære og anionbytningsinteraktioner
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Aminopropyl
Se flere specifikationer
Produkter 10
Artikelnummer Brand Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
10725764
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60108-364
100 mg 1 mL
2040.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Læg i indkøbskurv
11577581
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60108-424
50 mg 1 mL
2010.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Læg i indkøbskurv
10680046
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60108-425
200 mg 3 mL
1780.00 DKK
Pakke med 50
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Læg i indkøbskurv
10045824
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60108-432
1000 mg 6 mL
1725.00 DKK
Pakke med 30
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Læg i indkøbskurv
10385053
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60108-518
500 mg 3 mL
1550.00 DKK
Pakke med 50
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
10385003
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60108-519
500 mg 6 mL
1635.00 DKK
Pakke med 30
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Læg i indkøbskurv
10055634
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60108-738
2000 mg 15 mL
1760.00 DKK
Pakke med 20
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Læg i indkøbskurv
10330955
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60108-739
5000 mg 25 mL
2760.00 DKK
Pakke med 20
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Læg i indkøbskurv
10026164
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60108-740
10 g 75 mL
1995.00 DKK
Pakke med 10
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Læg i indkøbskurv
15840645
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
60108-519-P
500 mg 6 mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropylpatroner har en polær sorbent, der tillader både polære og anionbytterinteraktioner. Kemien tilbyder fremragende tilbageholdelse af lægemidler, metabolitter og strukturelle isomerer. Typiske anvendelser omfatter:
  • Adskillelse af strukturelle isomerer
  • Lægemidler og metabolitter i biologiske væsker
  • Saccharider, phenoler og petroleumsprodukter
Den sorbent, der anvendes i HyperSep Aminopropyl SPE-patroner fungerer som en svag anionbytter og giver også forbedret tilbageholdelse af stærke anioner som sulfonsyrer.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
Tekniske data
Tekniske data
Ekstraktion af stærke syrer via polære og anionbytningsinteraktioner
40 til 60μ m
HyperSep Aminopropyl
Thermo Scientific HyperSep-96 System
HyperSep
Solid Phase ekstraktionspatron
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropyl patroner