Få mere at vide
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropyl patroner
Artikelnummer. 10330955 Shop alle Thermo Scientific produkter
Sengens vægt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2.000 mg
5000 mg
10 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10330955
Brand: Thermo Scientific™ 60108739
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå fremragende retention af lægemidler, metabolitter og strukturelle isomerer med disse aminopropyl SPE-patroner, der tillader både polære og anionbytterinteraktioner.
Brugen af SPE-prøveforberedelse kan øge robustheden og pålideligheden af mange biologiske, farmaceutiske, retsmedicinske og miljømæssige applikationer markant.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropylpatroner har en polær sorbent, der tillader både polære og anionbytterinteraktioner. Kemien tilbyder fremragende tilbageholdelse af lægemidler, metabolitter og strukturelle isomerer. Typiske anvendelser omfatter:
  • Adskillelse af strukturelle isomerer
  • Lægemidler og metabolitter i biologiske væsker
  • Saccharider, phenoler og petroleumsprodukter
Den sorbent, der anvendes i HyperSep Aminopropyl SPE-patroner fungerer som en svag anionbytter og giver også forbedret tilbageholdelse af stærke anioner som sulfonsyrer.
HyperSep SPE patroner og plader
Thermo Scientific™ HyperSep™ fastfase ekstraktionspatroner tilbyder reproducerbar, pålidelig prøveforberedelse i et traditionelt format. Tilgængelig i en bred vifte af kemiske varianter og lejevægte er patronerne ideelle til store prøver og overholder industrielle standardkonfigurationer, hvilket muliggør effektiv rutinebehandling under vakuum, positivt tryk eller ved centrifugering.
De Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Systemet inkorporerer traditionelle fastfase-ekstraktionssorbenter i 96-brønds pladeformat, hvilket giver hurtig analyse uden at ofre nøjagtighed eller reproducerbarhed. Det innovative design af HyperSep-96 brøndplader giver fleksibilitet til både metodeudvikling og skalajustering til 96-brønd uden metodegenvalidering. Brøndplader kan tilpasses, hvilket muliggør forskellige arrangementer med forskellige kemiske varianter af sorbenter til samtidig behandling. HyperSep-96 produkter er enten tilgængelige i pakker med 100 individuelle brønde eller i formonterede plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 25 ml
Oversigt 5 g Sengevægt; 25 ml kolonnevolumen
Sengens vægt 5000 mg
Til brug med (applikation) Ekstraktion af stærke syrer via polære og anionbytningsinteraktioner
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific HyperSep-96 System
Partikelstørrelse 40 til 60μ m
Produktlinje HyperSep
Sorbent HyperSep Aminopropyl
Type Solid Phase ekstraktionspatron
Volumen (metrisk) 25 mL
Mængde Pakke med 20 stk.
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.