Få mere at vide
Hypaconitine, MedChemExpress
Beskrivelse
Hypaconitine, an active and highly toxic constituent derived from Aconitum species, is widely used to treat rheumatism.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hypaconitine |
| CAS | 6900-87-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C33H45NO10 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (81.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CO[C@@H](CC1)C23[C@@](C[C@@]4(O)[C@@H]5OC(C6=CC=CC=C6)=O)([H])[C@@]5([H])[C@](OC(C)=O)([C@@H](O)[C@@H]4OC)C7C2N(C)C[C@@]1(COC)[C@@]3([H])[C@H]7OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 615.71 |
| Formel vægt | 615.71 |
| Vis mere |