Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-920 Series Blue Nitrile Medium Weight Handsker
Håndter små og mellemstore komponenter let belagt med olie eller smøremiddel med tillid. Beskytter huden mod olieforurening.
Brand: Ansell™ 11920110
494.82 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Patenteret Ansell Greb Technology™ .
- Mikroskopiske kanaler i handskebelægningen leder olien væk for sikker handske-til-overflade-kontakt.
- Strikket konstruktion
- Nylon liner
- Nitril belægning
- Palmebelagt finish
- Strik manchet
- Blå farve
Tekniske data
Nitril | |
Nitril | |
Mellemvægtige handsker | |
11-920 | |
Nylon | |
144 par | |
11-920 |
ANSI, EN 388: 3131 | |
Nitril | |
11 | |
Strikke | |
Belagt-palme | |
God snavs, punktering og overlegen slidstyrke |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ HyFlex™ 11-920 Series Blue Nitrile Medium Weight Handsker > Størrelse: 11
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion