Få mere at vide
Hydroxyzine, TRC
Artikelnummer. 30133303
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133303 5 g
30040845 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133303 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9964955G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-88-2
Molekylær formel C21 H27 Cl N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 374.9
Synonym Ethanol, 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, Ethanol, 2-[2-[4-(4-chloro-α-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]- (6CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]- (8CI), 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol, (±)-Hydroxyzine, 1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-4-[2-((2-hydroxyethoxy)ethyl)]piperazine, 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]diethylenediamine, 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-(p-Chlorodiphenylmethyl)-4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 2-[2-[4-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol, Hydroxizine, Hydroxyzin, Hydroxyzine, Hydroxyzyne, NSC 169188, Tran-Q, Tranquizine, U.C.B 4492
IUPAC navn 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol
SMIL OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxyzine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C21H27ClN2O2/c22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25/h1-9,21,25H,10-17H2
Formel vægt 374.1761
Procent renhed >95%