Få mere at vide
Hydroxythiohomo Sildenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiohydroxyhomosildenafil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N6O4S2/c1-4-6-18-20-21(27(3)26-18)23(34)25-22(24-20)17-15-16(7-8-19(17)33-5-2)35(31,32)29-11-9-28(10-12-29)13-14-30/h7-8,15,30H,4-6,9-14H2,1-3H3,(H,24,25,34) |
| Formel vægt | 520.1926 |
| Procent renhed | >95% |