Få mere at vide
(Hydroxypropyl)methyl Cellulose Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hypromellose phthalate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17) |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |