accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3NNNNH2

CAS RN 9050-31-1

IUPAC Navn: 1-(2-methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine
Synonymer: imiquimod imiquimod acetate aldara hydroxypropyl methylcellulose phthalate
Molekylvægt (g/mol): 240.31
Molekylformel: C14H16N4
InChi Key: DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)CN1C=NC2=C1C1=CC=CC=C1N=C2N
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)