Få mere at vide
Hydroxypropanedial, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxypropanedial |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O3/c4-1-3(6)2-5/h1-3,6H |
| Formel vægt | 88.016 |