missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hydroxynorketamine Hydrochloride (100 μg/mL in Methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxynorketamine Hydrochloride |
| CAS | 2173991-73-4 |
| Molekylær formel | C12H15Cl2NO2 |
| Mængde | 5 x 1 mL |
| Synonym | 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)-6-hydroxy-cyclohexanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClNO2.ClH/c13-9-5-2-1-4-8(9)12(14)7-3-6-10(15)11(12)16;/h1-2,4-5,10,15H,3,6-7,14H2;1H |
| SMIL | NC(C1=O)(CCCC1O)C2=CC=CC=C2Cl.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.16 |
| Formel vægt | 275.048 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Hydroxynorketamine Hydrochloride 100 μg/mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?