Få mere at vide
Hydroxymethyl Ivacaftor, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxymethyl Ivacaftor |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28N2O4/c1-23(2,3)16-10-17(24(4,5)13-27)20(28)11-19(16)26-22(30)15-12-25-18-9-7-6-8-14(18)21(15)29/h6-12,27-28H,13H2,1-5H3,(H,25,29)(H,26,30) |
| Formel vægt | 408.2049 |
| Procent renhed | >95% |