Få mere at vide
Hydroxymethyl Clenbuterol, TRC
Artikelnummer. 18050820
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18050820 25 mg -
18080610 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94806025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38339-18-3
Molekylær formel C12 H18 Cl2 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 293.19
Synonym 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, Hydroxymethylclenbuterol, NA 1141
IUPAC navn 2-[[2-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]-2-methylpropan-1-ol
SMIL CC(C)(CO)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clenbuterol-hydroxymethyl
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18Cl2N2O2/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3
Formel vægt 292.0745
Procent renhed >95%