missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydroxychloroquine 3-Carbonitrile, TRC

Artikelnummer. 30180301
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180301 10 mg
30179992 50 mg
30180243 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180301 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH78393510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2054858-84-1
Molekylær formel C19H25ClN4O
Molekylvægt (g/mol) 360.88
Synonym 3-Cyano-Hydroxychloroquine, 7-Chloro-4-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbutyl]amino]-3-quinolinecarbonitrile
IUPAC navn 7-chloro-4-[5-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]pentan-2-ylamino]quinoline-3-carbonitrile
SMIL CCN(CCO)CCCC(C)Nc1c(cnc2cc(Cl)ccc12)C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydroxychloroquine 3-Carbonitrile
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H25ClN4O/c1-3-24(9-10-25)8-4-5-14(2)23-19-15(12-21)13-22-18-11-16(20)6-7-17(18)19/h6-7,11,13-14,25H,3-5,8-10H2,1-2H3,(H,22,23)
Formel vægt 360.1717
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.