CAS RN 2054858-84-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Hydroxychloroquine 3-Carbonitrile, TRC
CAS: 2054858-84-1 Molekylær formel: C19H25ClN4O Molekylvægt (g/mol): 360.88 Synonym: 3-Cyano-Hydroxychloroquine,7-Chloro-4-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbutyl]amino]-3-quinolinecarbonitrile IUPAC navn: 7-chloro-4-[5-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]pentan-2-ylamino]quinoline-3-carbonitrile SMIL: CCN(CCO)CCCC(C)Nc1c(cnc2cc(Cl)ccc12)C#N