Få mere at vide
Hydroxyacetone, teknisk
Artikelnummer. 10306494 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10306494 100 g Glasflaske 100g
10021504 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306494 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160341000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 116-09-6 | C3H6O2 | 74,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116-09-6
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.08
MDL nummer MFCD00004669
InChI nøgle XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
PubChem CID 8299
ChEBI CHEBI:27957
IUPAC navn 1-hydroxypropan-2-on
SMIL CC(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxyacetone
Smeltepunkt -17,0 °C
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 145,0 °C til 146,0 °C
Flammepunkt 56 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH2OH
Brydningsindeks 1.4315
Mængde 100 g
FN nummer 1224
Beilstein 01, 821
Merck Index 15, 64
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Viskositet 1,593 mPa (48 °C)
Formel vægt 74.08
Grad Teknisk