Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxyacetone |
| Smeltepunkt | -17.0°C |
| Tæthed | 1.0800g/mL |
| Kogepunkt | 145.0°C to 146.0°C |
| Flammepunkt | 56°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3COCH2OH |
| Brydningsindeks | 1.4315 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | 1224 |
| Vis mere |