Få mere at vide
Hydroxyacetone, 95%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Hydroxyacetone bruges som reagens i organiske kemiske reaktioner. Det tjener også som en komponent til Mannich-reaktioner og aldol-reaktioner. Det bruges også i syntesen af 2-oxo-propionaldehyd, imidazoler, polyoler, acrolein, farvestoffer og hudgarvningsmidler. Det giver (R)-1,2-propandiol ved reduktion af hydroxyacetone i nærværelse af en mikrobiel cellekatalysator.
Opløselighed Blandbar med vand
, alkohol og ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Luftfølsom og hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroxyacetone |
| Smeltepunkt | -17 °C |
| Tæthed | 1.08 |
| pH | 3.4 |
| Kogepunkt | 145 °C til 146 °C |
| Flammepunkt | 56 °C (132 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.425 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1224 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydroxyacetone
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydroxyacetone