Få mere at vide
Hydroxyacetone, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368106
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368106 100 g 100g
11378106 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15008.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 116-09-6 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
Hydroxyacetone bruges som reagens i organiske kemiske reaktioner. Det tjener også som en komponent til Mannich-reaktioner og aldol-reaktioner. Det bruges også i syntesen af 2-oxo-propionaldehyd, imidazoler, polyoler, acrolein, farvestoffer og hudgarvningsmidler. Det giver (R)-1,2-propandiol ved reduktion af hydroxyacetone i nærværelse af en mikrobiel cellekatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hydroxyacetone bruges som reagens i organiske kemiske reaktioner. Det tjener også som en komponent til Mannich-reaktioner og aldol-reaktioner. Det bruges også i syntesen af 2-oxo-propionaldehyd, imidazoler, polyoler, acrolein, farvestoffer og hudgarvningsmidler. Det giver (R)-1,2-propandiol ved reduktion af hydroxyacetone i nærværelse af en mikrobiel cellekatalysator.
Opløselighed Blandbar med vand
, alkohol og ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Luftfølsom og hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116-09-6
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.079
MDL nummer MFCD00004669
InChI nøgle XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
PubChem CID 8299
ChEBI CHEBI:27957
IUPAC navn 1-hydroxypropan-2-on
SMIL CC(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxyacetone
Smeltepunkt -17°C
Tæthed 1.08
pH 3.4
Kogepunkt 145°C to 146°C
Flammepunkt 56°C (132°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.425
Mængde 100 g
FN nummer UN1224
Beilstein 605368
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,65
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol and ether.
Formel vægt 74.08
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroxyacetone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-hydroxy-2-Propanone