Få mere at vide
Hydroxy Urea-13C,15N2, TRC
Artikelnummer. 18072520
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18072520 1 mg
18051520 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18072520 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9910021MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1246814-92-5
Molekylær formel 13CH415N2O2
Molekylvægt (g/mol) 79.03
Synonym N-Hydroxyurea-13C,15N2, Biosupressin-13C,15N2, Carbamohydroxamic Acid-13C,15N2, Carbamoyl Oxime-13C,15N2, Cytodrox-13C,15N2, Droxia-13C,15N2, Hydrea-13C,15N2, Hydreia-13C,15N2, Hydroxycarbamide-13C,15N2, Hydroxycarbamine-13C,15N2, N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine-13C,15N2, Hydroxylurea-13C,15N2, Hydura-13C,15N2, Litaler-13C,15N2, N-Carbamoylhydroxylamine-13C,15N2, NSC 32065-13C,15N2, Oxyurea-13C,15N2, SK 22591-13C,15N2, SQ 1089-13C,15N2;
IUPAC navn 1-hydroxyurea-13C-15N2
SMIL [15NH2][13C]([15NH]O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxy Urea-13C,15N2
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
Formel vægt 79.02
Procent renhed >95%