CAS RN 1246814-92-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Hydroxy Urea-13C,15N2, TRC
CAS: 1246814-92-5 Molekylær formel: 13CH415N2O2 Molekylvægt (g/mol): 79.03 Synonym: N-Hydroxyurea-13C,15N2,Biosupressin-13C,15N2,Carbamohydroxamic Acid-13C,15N2,Carbamoyl Oxime-13C,15N2,Cytodrox-13C,15N2,Droxia-13C,15N2,Hydrea-13C,15N2,Hydreia-13C,15N2,Hydroxycarbamide-13C,15N2,Hydroxycarbamine-13C,15N2,N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine-13C,15N2,Hydroxylurea-13C,15N2,Hydura-13C,15N2,Litaler-13C,15N2,N-Carbamoylhydroxylamine-13C,15N2,NSC 32065-13C,15N2,Oxyurea-13C,15N2,SK 22591-13C,15N2,SQ 1089-13C,15N2; IUPAC navn: 1-hydroxyurea-13C-15N2 SMIL: [15NH2][13C]([15NH]O)=O