Få mere at vide
Hydroxy(tosyloxy)iodobenzene, 97%
Artikelnummer. p-7046679
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11322747
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15701.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27126-76-7 | C13H13IO4S | 392.207 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27126-76-7
Molekylær formel C13H13IO4S
Molekylvægt (g/mol) 392.207
MDL nummer MFCD00011547
InChI nøgle LRIUKPUCKCECPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxy tosyloxy iodo benzene, htib, koser's reagent, phenyliodosohydroxy tosylate, koser reagent, unii-2eoa97b14a, hydroxy p-tolylsulfonyl oxy iodo benzene, hydroxy 4-methylbenzenesulfonato-o phenyliodine, iodosobenzene-i-mono-p-toluenesulfonate, hydroxy phenyl 4-methylbenzenesulfonoperoxoyl iodide
PubChem CID 325434
IUPAC navn [hydroxy(phenyl)-$1^{3}-iodanyl]-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OI(C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxy(tosyloxy)iodobenzene
Smeltepunkt 131°C to 136°C
Mængde 5 g
Beilstein 2150074
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 392.22
Procent renhed 97%