Få mere at vide
[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene, 97%
Artikelnummer. p-3593201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10117233
Brand: Thermo Scientific Acros 389610050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27126-76-7 | C13H13IO4S | 392.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27126-76-7
Molekylær formel C13H13IO4S
Molekylvægt (g/mol) 392.21
MDL nummer MFCD00011547
InChI nøgle LRIUKPUCKCECPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxy tosyloxy iodo benzene, htib, koser's reagent, phenyliodosohydroxy tosylate, koser reagent, unii-2eoa97b14a, hydroxy p-tolylsulfonyl oxy iodo benzene, hydroxy 4-methylbenzenesulfonato-o phenyliodine, iodosobenzene-i-mono-p-toluenesulfonate, hydroxy phenyl 4-methylbenzenesulfonoperoxoyl iodide
PubChem CID 325434
IUPAC navn [hydroxy(phenyl)-$1^{3}-iodanyl]-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OI(C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 131.0°C to 137.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 5369
Formel vægt 392.21
Procent renhed 97+%
Fysisk form Krystallinsk pulver