Få mere at vide
[Hydroxy(tosyloxy)iodo] benzen, 97%
Artikelnummer. 10117233 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10117233 5 g Glasflaske 5g
10035293 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10117233 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389610050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 27126-76-7 | C13H13IO4S | 392,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27126-76-7
Molekylær formel C13H13IO4S
Molekylvægt (g/mol) 392.21
MDL nummer MFCD00011547
InChI nøgle LRIUKPUCKCECPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroxy tosyloxy iodo benzene, htib, koser's reagent, phenyliodosohydroxy tosylate, koser reagent, unii-2eoa97b14a, hydroxy p-tolylsulfonyl oxy iodo benzene, hydroxy 4-methylbenzenesulfonato-o phenyliodine, iodosobenzene-i-mono-p-toluenesulfonate, hydroxy phenyl 4-methylbenzenesulfonoperoxoyl iodide
PubChem CID 325434
IUPAC navn [hydroxy(phenyl)-$1^{3}-iodanyl]-4-methylbenzensulfonat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OI(C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 131,0 °C til 137,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 5369
Formel vægt 392.21
Procent renhed 97+%
Fysisk form Krystallinsk pulver