Få mere at vide
Hydroxy Tolbutamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxytolbutamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O4S/c1-2-3-8-13-12(16)14-19(17,18)11-6-4-10(9-15)5-7-11/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H2,13,14,16) |
| Formel vægt | 286.0987 |
| Procent renhed | >95% |