missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydroxy Terbinafine, TRC

Artikelnummer. 30005823
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005823 10 mg
30003428 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005823 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95616010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 162227-13-6
Molekylær formel C21 H25 N O
Molekylvægt (g/mol) 307.43
Synonym 5-Hepten-3-yn-1-ol, 2,2-dimethyl-7-[methyl(1-naphthalenylmethyl)amino]-, (5E)-, 5-Hepten-3-yn-1-ol, 2,2-dimethyl-7-[methyl(1-naphthalenylmethyl)amino]-, (E)-, (5E)-2,2-Dimethyl-7-[methyl(1-naphthalenylmethyl)amino]-5-hepten-3-yn-1-ol, Hydroxyterbinafine
IUPAC navn (E)-2,2-dimethyl-7-[methyl(naphthalen-1-ylmethyl)amino]hept-5-en-3-yn-1-ol
SMIL CN(C\C=C\C#CC(C)(C)CO)Cc1cccc2ccccc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydroxy Terbinafine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25NO/c1-21(2,17-23)14-7-4-8-15-22(3)16-19-12-9-11-18-10-5-6-13-20(18)19/h4-6,8-13,23H,15-17H2,1-3H3/b8-4+
Formel vægt 307.1936
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.