CAS RN 162227-13-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Hydroxy Terbinafine, TRC
CAS: 162227-13-6 Molekylær formel: C21 H25 N O Molekylvægt (g/mol): 307.43 Synonym: 5-Hepten-3-yn-1-ol, 2,2-dimethyl-7-[methyl(1-naphthalenylmethyl)amino]-, (5E)-,5-Hepten-3-yn-1-ol, 2,2-dimethyl-7-[methyl(1-naphthalenylmethyl)amino]-, (E)-,(5E)-2,2-Dimethyl-7-[methyl(1-naphthalenylmethyl)amino]-5-hepten-3-yn-1-ol,Hydroxyterbinafine IUPAC navn: (E)-2,2-dimethyl-7-[methyl(naphthalen-1-ylmethyl)amino]hept-5-en-3-yn-1-ol SMIL: CN(C\C=C\C#CC(C)(C)CO)Cc1cccc2ccccc12