Få mere at vide
Hydroxyflutamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (2-Hydroxyflutamide) |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11F3N2O4/c1-10(2,18)9(17)15-6-3-4-8(16(19)20)7(5-6)11(12,13)14/h3-5,18H,1-2H3,(H,15,17) |
| Formel vægt | 292.0671 |