missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydroxy Acetildenafil, TRC

Artikelnummer. 30009345
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009345 50 mg
17902995 10 mg
17931265 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH73994050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 147676-56-0
Molekylær formel C25 H34 N6 O4
Molekylvægt (g/mol) 482.58
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[2-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]acetyl]phenyl]-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl- (9CI), Hydroxyhongdenafil
IUPAC navn 5-[2-ethoxy-5-[2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]acetyl]phenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCN(CCO)CC4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydroxyacetildenafil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C25H34N6O4/c1-4-6-19-22-23(29(3)28-19)25(34)27-24(26-22)18-15-17(7-8-21(18)35-5-2)20(33)16-31-11-9-30(10-12-31)13-14-32/h7-8,15,32H,4-6,9-14,16H2,1-3H3,(H,26,27,34)
Formel vægt 482.2642
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.