Få mere at vide
Hydroquinone-O,O'-diacetic acid, 98%
Artikelnummer. 11465257
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11465257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22645.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2245-53-6 | C10H10O6 | 226.18 g/mol
Hydroquinon-O,O'-dieddikesyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hydroquinon-O,O′ -dieddikesyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2245-53-6
Molekylær formel C10H10O6
Molekylvægt (g/mol) 226.18
MDL nummer MFCD00016816
InChI nøgle DNXOCFKTVLHUMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diacetic acid, 1,4-phenylenedioxydiacetic acid, hydroquinone-o,o'-diacetic acid, 1,4-dicarboxymethoxybenzene, hydroquinone-o,o-diacetic acid, acetic acid, p-phenylenedioxy di, acetic acid, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy bis, 2-4-carboxymethoxy phenoxy acetic acid
PubChem CID 75251
IUPAC navn 2-[4-(carboxymethoxy)phenoxy]eddikesyre
SMIL OC(=O)COC1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroquinone-O,O'-diacetic acid
Smeltepunkt ∼255°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 1984454
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 226.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydroquinone-O,O'-diacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hydroquinone-O,O'-diacetic acid