Få mere at vide
Hydroquinon-O, O'-dieddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11455257
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455257 5 g 5g
11465257 25 g 25g
11475257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22645.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2245-53-6 | C10H10O6 | 226,18 g/mol
Hydroquinon-O,O'-dieddikesyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hydroquinon-O,O′ -dieddikesyre bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2245-53-6
Molekylær formel C10H10O6
Molekylvægt (g/mol) 226.18
MDL nummer MFCD00016816
InChI nøgle DNXOCFKTVLHUMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diacetic acid, 1,4-phenylenedioxydiacetic acid, hydroquinone-o,o'-diacetic acid, 1,4-dicarboxymethoxybenzene, hydroquinone-o,o-diacetic acid, acetic acid, p-phenylenedioxy di, acetic acid, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy bis, 2-4-carboxymethoxy phenoxy acetic acid
PubChem CID 75251
IUPAC navn 2-[4-(carboxymethoxy)phenoxy]eddikesyre
SMIL OC(=O)COC1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroquinone-O,O'-diacetic acid
Smeltepunkt ∼255°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 1984454
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 226.19
Procent renhed 98%