Få mere at vide
Hydroquinon bis(2-hydroxyethyl)ether, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl)ether |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 104.0°C to 107.0°C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 185.0°C to 200.0°C (0.3 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | C6H4(OCH2CH2OH)2 |
| Mængde | 1 kg |
| Vis mere |