Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl)ether |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 104,0 °C til 107,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 185,0 °C til 200,0 °C (0,3 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | C6H4(OCH2CH2OH)2 |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |