Få mere at vide
Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether, 95%
Artikelnummer. 11416956
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416956 100 g 100g
11426956 500 g 500g
11436956 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24037.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 104-38-1 | C10H14O4 | 198.218 g/mol
Hydroquinon bis(2-hydroxyethyl)ether anvendes til fremstilling af 1,4-bis-(2-brom-ethoxy)-benzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Hydroquinon bis(2-hydroxyethyl)ether anvendes til fremstilling af
1,4-bis-(2-brom-ethoxy)-benzen.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Det er hygroskopisk i naturen. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-38-1
Molekylær formel C10H14O4
Molekylvægt (g/mol) 198.218
MDL nummer MFCD00002861
InChI nøgle WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone bis 2-hydroxyethyl ether, 1,4-bis 2-hydroxyethoxy benzene, vernatzer 30/10, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diethanol, hydroquinone di 2-hydroxyethyl ether, hydroquinone diethylol ether, 2,2'-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxydiethanol, 2-4-2-hydroxyethoxy phenoxy ethanol
PubChem CID 66912
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethoxy)phenoxy]ethanol
SMIL C1=CC(=CC=C1OCCO)OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether
Smeltepunkt 100°C to 102°C
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 198.22
Procent renhed 95%