missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hydroquinidine, MedChemExpress
Beskrivelse
Hydroquinidine (Dihydroquinidine) is a derivative of Quinidine (an antiarrhythmic agent). Hydroquinidine prolongs the QT interval and has antiarrhythmic efficacy.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydroquinidine |
| CAS | 1435-55-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H26N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Dihydroquinidine (+)-Hydroquinidine Hydroconquinine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20.83 mg/mL (63.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@@H](C1=CC=NC2=C1C=C(OC)C=C2)[C@]3([H])[N@](C[C@@H]4CC)CC[C@H]4C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.43 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?