Få mere at vide
Natriumhydroxidopløsning, 32% vægt, AR , Chem-Lab
Artikelnummer. p-8014365
Mængde:
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
Artikelnummer. 11949222
Brand: Chem-Lab CL02.1443.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som analytisk reagens i laboratorieapplikationer. Natriumhydroxidopløsning, 32% vægt, AR , Chem-Lab er en stærk base og er meget ætsende. Det bruges til titrering og til at øge alkaliniteten, neutralisere syrer og lave natriumsalte. En liter af opløsningen indeholder 432 g NaOH.
Natriumhydroxid bruges i mange industrier, mest som en stærk kemisk base i fremstillingen af papirmasse og papir, tekstiler, drikkevand, sæber og rengøringsmidler og som afløbsrens.
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
pH >13
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Koncentration 32% by weight
Tæthed 1.349g/mL
Opløselighedsinformation Water Soluble
Mængde 5 L
Formel vægt 40.00g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 432gNaOH per 1L H2O
Lugt Odorless
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide 32 weight % solution a.r.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: NaOH/H2O